3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-5-ethylpyrazole
446710010 446710050
ACRO446710010EA 2275 NOK
ACRO446710010 ACRO446710050
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08060982
CAS-nummer: 1904-24-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %