Piperidine-2,4-dione 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
446730010 446730050
ACRO446730010EA 2275 NOK
ACRO446730010 ACRO446730050
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,1146 g/mol
Smeltepunkt: 99,1…100.1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08704814
CAS-nummer: 50607-30-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure