2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
446740010 446740050
ACRO446740010EA 3000 NOK
ACRO446740010 ACRO446740050
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel: C₉H₁₂N₂
MW: 148,21 g/mol
Kokepunkt: 82 °C (,8 mmHg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01691538
CAS-nummer: 77790-61-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %