Ammoniumdikromat ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
446921000 446925000
ACRO446921000EA 525 NOK
ACRO446921000 ACRO446925000
Ammoniumdikromat ACS
Ammonium dichromate
Formel: (NH₄)₂Cr₂O₇
MW: 252,06 g/mol
Smeltepunkt: 170 °C (dec.)
Tetthet: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010879
CAS-nummer: 7789-09-5
FN: 1439
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange-red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤3.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %