Rhodamine WT 20% in water
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: xanthylium, 9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, inner salt, sodium salt, hydrochloride (1:2:1), disodium 4-(3-diethylamino-6-diethylazaniumylidene-9-xanthenyl)benzene-1,3-dicarboxylate chloride, Sodium chloride 4-[3,6-bis(diethylamino)-9-xantheniumyl]isophthalate (2:1:1)
446970010 446971000
ACRO446970010EA 4775 NOK
ACRO446970010 ACRO446971000
Rhodamine WT 20% in water
Rhodamine WT
Formel: C₂₉H₂₉ClN₂Na₂O₅
MW: 566,99 g/mol
Tetthet: 1,16 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01728973
CAS-nummer: 37299-86-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red Liquid
UV Lambda max 553 to 557 nm
Strength 19.5 to 21 % (dye content)