Butylacetat 99.5%, AcroSeal® for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
447050010 447050025
447050010.EA 1275 NOK
447050010. 447050025.
Butylacetat 99.5%, AcroSeal® for biokjemi
Butylacetat
Formel: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Kokepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –78 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 27 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009445
CAS-nummer: 123-86-4
FN: 1123
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.4 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %