Propansyre ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: Propanoic acid
447231000 447235000
ACRO447231000EA 880 NOK
ACRO447231000 ACRO447235000
Propansyre ACS
Propansyre
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Kokepunkt: 141 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –22 °C
Tetthet: 0.99 g/cm³
Flash punkt: 51 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002756
CAS-nummer: 79-09-4
FN: 3463
ADR: 8 II
Merck Indeks: 13,07917
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %