Bentonitt
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: Montmorillonite, Bentonite
447440025 447445000
ACRO447440025EA 1625 NOK
ACRO447440025 ACRO447445000
Bentonitt
Bentonitt
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00130611
CAS-nummer: 1302-78-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks