Krystall fiolett ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: CI 42555
447570500 447572500
ACRO447570500EA 930 NOK
ACRO447570500 ACRO447572500
Krystall fiolett ACS
Krystall fiolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407,99 g/mol
Smeltepunkt: 173 °C (dec.)
Tetthet: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011750
CAS-nummer: 548-62-9
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green Powder or crystals
Assay ≥90.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤7.5 %
Absorbance characteristics (0.98-1.9) Passes test
Sensitivity Passes test