Natriumazid 99+% for biokjemi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
447810250 447811000 447815000
ACRO447810250EA 505 NOK
ACRO447810250 ACRO447811000 ACRO447815000
Natriumazid 99+% for biokjemi
Sodium azide
Formel: NaN₃
Kokepunkt: 300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 275 °C (dec.)
Tetthet: 1,85 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003536
CAS-nummer: 26628-22-8
FN: 1687
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
UV at 275 nm Cut off
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)