Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
447890010 447890050
447890010.EA 2300 NOK
447890010. 447890050.
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II) 95%
Dichlorobis[di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine]palladium(II)
Formel: C₃₂H₅₆Cl₂N₂P₂Pd
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09265123
CAS-nummer: 887919-35-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to dark yellow to dark orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %