Potassium wolframate 99.95% -100 mesh for spormetallanalyse
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Potassium tungstate, Potassium tungsten oxide
448330050 448330250
ACRO448330050EA 395 NOK
ACRO448330050 ACRO448330250
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh for spormetallanalyse
Potassium wolframate
Formel: K₂O₄W
MW: 326,03 g/mol
Smeltepunkt: 921 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00049668
CAS-nummer: 7790-60-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %