Silikagel humidity indicator cards uten kobolt
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
448430100 448430250
ACRO448430100EA 665 NOK
ACRO448430100 ACRO448430250
Silikagel humidity indicator cards uten kobolt
Silikagel
Formel: SiO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Suitability Passes test