Natriumtetrahydroborat 99%, granulat, VenPure™ SF, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
448500025 448500100 448501000 448505000
ACRO448500025EA 11975 NOK
ACRO448500025 ACRO448500100 ACRO448501000 ACRO448505000
Natriumtetrahydroborat 99%, granulat, VenPure™ SF, ren
Sodium borohydride
Formel: NaBH₄
MW: 37,83 g/mol
Smeltepunkt: 360 °C (dec.)
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
FN: 1426
ADR: 4.3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Granules
Assay ≥98.5 % (Hydrogen evolution)
Iron (Fe) ≤5 ppm
Silicon dioxide (SiO2) 21 to 500 ppm
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)