4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Cyano-3-fluorobenzeneboronic acid
448710010 448710050
ACRO448710010EA 900 NOK
ACRO448710010 ACRO448710050
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,93 g/mol
Smeltepunkt: 362…366 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03411549
CAS-nummer: 843663-18-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %