2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
448730010 448730050
ACRO448730010EA 2125 NOK
ACRO448730010 ACRO448730050
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid 98%
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
MW: 140,91 g/mol
Smeltepunkt: 212 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04112534
CAS-nummer: 401815-98-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %