3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, (3-Chloro-2-methoxypyridin-4-yl)boronic acid
448770010 448772500
ACRO448770010EA 2650 NOK
ACRO448770010 ACRO448772500
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
3-Chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₃
MW: 187,39 g/mol
Smeltepunkt: 140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06798255
CAS-nummer: 957060-88-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 142 °C
HPLC ≥94 %