Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tris (2-cyanoethyl)phosphine, 3,3',3''-Phosphinetriyltris(propiononitrile), 3,3',3''-Phosphinidynetris(propiononitrile)
449710010 449710100 449710500
449710010.EA 390 NOK
449710010. 449710100. 449710500.
Tris(2-cyanoethyl)phosphine 95%
Tris(2-cyanoethyl)phosphine
Formel: C₉H₁₂N₃P
MW: 193,19 g/mol
Kokepunkt: 235 °C (,9 mmHg)
Smeltepunkt: 97…99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013828
CAS-nummer: 4023-53-4
FN: 3464
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 99 °C
Titration Iodimetric ≥94 %