4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonymer: 4,4-Dimethylcyclohexan-1-one
448810010 448810050
ACRO448810010EA 645 NOK
ACRO448810010 ACRO448810050
4,4-Dimethylcyclohexanone 97%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126.2 g/mol
Kokepunkt: 73 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 41…43 °C
Flash punkt: 62 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00234965
CAS-nummer: 4255-62-3
FN: 1325
ADR: 4.1 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to tan Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥96.0 %