4'-Isobutylacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Isobutylacetophenone
448820500 448822500
ACRO448820500EA 900 NOK
ACRO448820500 ACRO448822500
4'-Isobutylacetophenone 97%
4'-Isobutylacetophenone
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Kokepunkt: 107 °C (2 mmHg)
Tetthet: 0,96 g/cm³
Flash punkt: 54 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00027393
CAS-nummer: 38861-78-8
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %