5-Methoxyisatin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Methoxy-1H-indole-2,3-dione, 5-Methoxyindoline-2,3-dione
448830050 448830250 448831000
ACRO448830050EA 825 NOK
ACRO448830050 ACRO448830250 ACRO448831000
5-Methoxyisatin 97%
5-Methoxyisatin
Formel: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Smeltepunkt: 201…203 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00169023
CAS-nummer: 39755-95-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
GC ≥96.0 %