3-Amino-4-iodopyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Iodo-3-pyridylamine, 4-Iodopyridin-3-amine, 4-Iodo-pyridin-3-ylamine
448840010 448840050
ACRO448840010EA 2075 NOK
ACRO448840010 ACRO448840050
3-Amino-4-iodopyridine 98%
3-Amino-4-iodopyridine
Formel: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Smeltepunkt: 65…70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04971334
CAS-nummer: 105752-11-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥97.5 %