4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
448860010
448860050
ACRO448860010EA
1250
NOK
ACRO448860010
ACRO448860050
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene 97%
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Formel:
C₇H₅BrN₂O₄ MW: 261,03 g/mol Smeltepunkt: 86…88 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD07357280 CAS-nummer: 95192-64-6 FN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 89 °C |
GC | ≥96.0 % |