1,3-Di-tert-butylbenzene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
448890010 448890050 448890250
ACRO448890010EA 1525 NOK
ACRO448890010 ACRO448890050 ACRO448890250
1,3-Di-tert-butylbenzene 99%
1,3-Di-tert-butylbenzene
Formel: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Kokepunkt: 106…107 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 10…11 °C
Tetthet: 0,86 g/cm³
Flash punkt: 84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008830
CAS-nummer: 1014-60-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %