3-Amino-5-chloropyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Chloropyridin-3-amine
448900010 448900050
ACRO448900010EA 2275 NOK
ACRO448900010 ACRO448900050
3-Amino-5-chloropyridine 95%
3-Amino-5-chloropyridine
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Smeltepunkt: 51…56 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03701386
CAS-nummer: 22353-34-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Cream to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
GC ≥94 %