Prednisone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
448950050 448950250
ACRO448950050EA 2725 NOK
ACRO448950050 ACRO448950250
Prednisone 98%
Prednisone
Formel: C₂₁H₂₆O₅
Smeltepunkt: 225…229 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003608
CAS-nummer: 53-03-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +167° to +175° (20°C, 589 nm) (c= 0.5, dioxane)