Furosemide 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
448970010 448970050
ACRO448970010EA 625 NOK
ACRO448970010 ACRO448970050
Furosemide 97+%
Furosemide
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
MW: 330,74 g/mol
Smeltepunkt: 218…220 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010549
CAS-nummer: 54-31-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %