Litiumklorid 99% for molekylærbiologi
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
449041000 449045000
ACRO449041000EA 950 NOK
ACRO449041000 ACRO449045000
Litiumklorid 99% for molekylærbiologi
Litiumklorid
Formel: LiCl
MW: 42,39 g/mol
Kokepunkt: 1382 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 605 °C
Tetthet: 2,06 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011078
CAS-nummer: 7447-41-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm