(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: L-Lactide, (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
449210050 449210250
ACRO449210050EA 370 NOK
ACRO449210050 ACRO449210250
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 98%
(3S)-(-)-cis-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Formel: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Kokepunkt: 255 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 95…98 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00070594
CAS-nummer: 4511-42-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -275° to -295° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)