Methyl-2-methylnicotinate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
449250050 449250250
ACRO449250050EA 1300 NOK
ACRO449250050 ACRO449250250
Methyl-2-methylnicotinate 97%
Methyl-2-methylnicotinate
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 102…104 °C (10 mmHg)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051961
CAS-nummer: 65719-09-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5145 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %