2,6-Dibromonaphthalene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
449340010 449340050 449340250
ACRO449340010EA 865 NOK
ACRO449340010 ACRO449340050 ACRO449340250
2,6-Dibromonaphthalene 99%
2,6-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Smeltepunkt: 162…167 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01026462
CAS-nummer: 13720-06-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 167 °C
GC ≥98.5 %