4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
449360100 449360500
ACRO449360100EA 1725 NOK
ACRO449360100 ACRO449360500
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone 97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Smeltepunkt: 27…30 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00238557
CAS-nummer: 6921-66-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥96.0 %