4-Bromo-2-furaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromofurfural, 4-Bromofuran-2-carbaldehyde
449440010 449440050
ACRO449440010EA 1525 NOK
ACRO449440010 ACRO449440050
4-Bromo-2-furaldehyde 97%
4-Bromo-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃BrO₂
MW: 174,98 g/mol
Smeltepunkt: 53…54 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671504
CAS-nummer: 21921-76-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %