5-Hexenoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Hexenoicacid
449520010 449520050
ACRO449520010EA 860 NOK
ACRO449520010 ACRO449520050
5-Hexenoic acid 98%
5-Hexenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 203 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -37 °C
Tetthet: 0,961 g/cm³
Flash punkt: 104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00046558
CAS-nummer: 1577-22-6
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %