2-Quinolinecarbonitrile 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Quinoline-2-carbonitrile
449580010 449580050
ACRO449580010EA 885 NOK
ACRO449580010 ACRO449580050
2-Quinolinecarbonitrile 97%
2-Quinolinecarbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Kokepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 93…95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134341
CAS-nummer: 1436-43-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥96.0 %