5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-3-methyl-1-phenylpyrazole, 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
449600050 449600250
ACRO449600050EA 710 NOK
ACRO449600050 ACRO449600250
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
5-Amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,21 g/mol
Kokepunkt: 333 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 113…115 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00020727
CAS-nummer: 1131-18-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
HPLC ≥96.0 %