4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: [1,1'-Biphenyl]-4-carboxaldehyde, 4'-chloro-, 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-Chloro-4-biphenylcarbaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
450360010 450360050
ACRO450360010EA 2375 NOK
ACRO450360010 ACRO450360050
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Smeltepunkt: 113…116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01631911
CAS-nummer: 80565-30-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
HPLC ≥96.0 %