4-Phenyl-1-butyne 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
449770050 449770250
ACRO449770050EA 1625 NOK
ACRO449770050 ACRO449770250
4-Phenyl-1-butyne 97%
4-Phenyl-1-butyne
Formel: C₁₀H₁₀
MW: 130,19 g/mol
Kokepunkt: 190 °C
Tetthet: 0,926 g/cm³
Flash punkt: 66 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041667
CAS-nummer: 16520-62-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %