2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 6-Fluoronicotinaldehyde
449850010 449850050 449850250
ACRO449850010EA 820 NOK
ACRO449850010 ACRO449850050 ACRO449850250
2-Fluoro-5-formylpyridine 95%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125,1 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08064049
CAS-nummer: 677728-92-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %