3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
449930010 449930050
ACRO449930010EA 1975 NOK
ACRO449930010 ACRO449930050
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid 97%
3-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01536959
CAS-nummer: 118-13-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %