3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Chloro-4-hydroxyacetanilide, N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)acetamide
450080010 450080050
ACRO450080010EA 785 NOK
ACRO450080010 ACRO450080050
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide 98%
3'-Chloro-4'-hydroxyacetanilide
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6100 g/mol
Smeltepunkt: 144…146 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01318123
CAS-nummer: 3964-54-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %