Choline hydrogen tartrate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
450221000 450225000
ACRO450221000EA 805 NOK
ACRO450221000 ACRO450225000
Choline hydrogen tartrate 97%
Choline hydrogen tartrate
Formel: C₉H₁₉NO₇
Smeltepunkt: 151…153 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036332
CAS-nummer: 87-67-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %