(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
450570050 450571000
ACRO450570050EA 780 NOK
ACRO450570050 ACRO450571000
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kokepunkt: 156 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,063 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004014
CAS-nummer: 42882-31-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6240 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %