Ammoniumbromid 98%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 755 NOK
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
Ammoniumbromid 98%, extra pure
Ammonium bromide
Formel: H₄BrN
Kokepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 452 °C (subl.)
Tetthet: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011419
CAS-nummer: 12124-97-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)