Kalsiumkarbonat 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Marble
450680010 450680050 450680250
ACRO450680010EA 380 NOK
ACRO450680010 ACRO450680050 ACRO450680250
Kalsiumkarbonat 99%, extra pure
Kalsiumkarbonat
Formel: CaCO₃
MW: 100,09 g/mol
Smeltepunkt: 825 °C (dec.)
Tetthet: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010906
CAS-nummer: 471-34-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.5 to 101.5 %
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 200°C)
Insoluble matter ≤0.2 % (in dilute acetic acid)