Hydrogenklorid 4->6 N in 2-propanol, technical
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
450720010 450720025
ACRO450720010EA 765 NOK
ACRO450720010 ACRO450720025
Hydrogenklorid 4->6 N in 2-propanol, technical
Hydrogenklorid
Formel: HCl
MW: 36,46 g/mol
Tetthet: 0,909 g/cm³
Flash punkt: 11 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011324
CAS-nummer: 7647-01-0
FN: 2920
ADR: 8,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Water ≤5 %
Strength 4 to 6 N