2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Ethyl Maltol, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one
450800250 450801000
ACRO450800250EA 450 NOK
ACRO450800250 ACRO450801000
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone 98%
2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
Formel: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Kokepunkt: 289…290 °C
Smeltepunkt: 89…93 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059795
CAS-nummer: 4940-11-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 94 °C
HPLC ≥97.5 %