3,5-Diiodosalicylaldehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
450860050 450860250
ACRO450860050EA 755 NOK
ACRO450860050 ACRO450860250
3,5-Diiodosalicylaldehyde 97%
3,5-Diiodosalicylaldehyde
Formel: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Smeltepunkt: 108…110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003321
CAS-nummer: 2631-77-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 112 °C
GC ≥96.0 %