3-Methylstyrene 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Vinyltoluene
450870010 450870050
ACRO450870010EA 425 NOK
ACRO450870010 ACRO450870050
3-Methylstyrene 95%
3-Methylstyrene
Formel: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 170…171 °C
Smeltepunkt: 82…81 °C
Tetthet: 0,902 g/cm³ (18 °C)
Flash punkt: 51 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008617
CAS-nummer: 100-80-1
FN: 2618
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % 4-tert-Butylcatechol