(4-Iodophenyl)acetic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
450900010 450900050
ACRO450900010EA 790 NOK
ACRO450900010 ACRO450900050
(4-Iodophenyl)acetic acid 97%
(4-Iodophenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Smeltepunkt: 140…141,5 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082985
CAS-nummer: 1798-06-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 143 °C
HPLC ≥96.0 %